安全性情報
SML0755
Sigma-Aldrich
LDN-192960 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
3-[(2,7-Dimethoxy-9-acridinyl)thio]-1-propanamine dihydrochloride, 3-[(2,7-Dimethoxyacridin-9-yl)thio]propan-1-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥25,900
¥25,900
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥25,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20N2O2S · 2HCl
CAS番号:
分子量:
401.35
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥25,900
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to light brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S(CCCN)c1c2c(nc3c1cc(cc3)OC)ccc(c2)OC
InChI
1S/C18H20N2O2S/c1-21-12-4-6-16-14(10-12)18(23-9-3-8-19)15-11-13(22-2)5-7-17(15)20-16/h4-7,10-11H,3,8-9,19H2,1-2H3
InChI Key
ZFOMCSNUEHMROO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
LDN-192960 is a potent and selective inhibitor of haspin (Haploid Germ Cell-Specific Nuclear Protein Kinase).
LDN-192960 is a potent and selective inhibitor of haspin.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0755-5MG:
SML0755-BULK:
SML0755-VAR:
SML0755-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)