The stability of this material in solution at 4°C has not been determined. Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C for up to 3 months.
SML0545
CID 1067700
≥98% (HPLC)
別名:
2-(Benzoylcarbamothioylamino)-5,5-dimethyl-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid, 2-[[(Benzoylamino)thioxomethyl]amino]-4,7-dihydro-5,5-dimethyl-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid, CID-1067700, CID1067700, SID57578339
サイズを選択してください
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to light brown
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c2c(c(c1NC(=S)NC(=O)c3ccccc3)C(=O)O)CC(OC2)(C)C
InChI
1S/C18H18N2O4S2/c1-18(2)8-11-12(9-24-18)26-15(13(11)16(22)23)20-17(25)19-14(21)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,22,23)(H2,19,20,21,25)
InChI Key
ATSWBWHRHAQVFM-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0545-VAR:
SML0545-BULK:
SML0545-25MG:
SML0545-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.