アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1OC)C(=O)Nc2cc([nH]n2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H17N3O3/c1-23-15-9-8-13(10-16(15)24-2)18(22)19-17-11-14(20-21-17)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3,(H2,19,20,21,22)
InChI Key
QAZJUVDICQNITG-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
適用法令
Jan Code
SML0509-25MG:
SML0509-VAR:
SML0509-BULK:
SML0509-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
We offer many products related to FGFR for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology