Merck
SML0494
Sigma-Aldrich
VU0361737
≥98% (HPLC)
別名:
CID-44191096, ML128, N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)-2-pyridinecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥45,100
¥45,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥45,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11ClN2O2
CAS番号:
分子量:
262.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥45,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
film
white
溶解性
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(NC(=O)c2ccccn2)ccc1Cl
InChI
1S/C13H11ClN2O2/c1-18-12-8-9(5-6-10(12)14)16-13(17)11-4-2-3-7-15-11/h2-8H,1H3,(H,16,17)
InChI Key
ARYUXFNGXHNNDM-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
VU0361737 is an mGluR4-specific positive allosteric modulator (PAM) with greater than 50 fold selectivity over other mGluR subtypes. The EC50 values for human and rat mGlu4 are 240 and 110 nM, respectively, compared to greater than 10 mM for all other mGluRs.
VU0361737 is an mGluR4-specific positive allosteric modulator (PAM).
特徴および利点
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0494-5MG:
SML0494-BULK:
SML0494-VAR:
SML0494-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、Gタンパク質ファミリーグルタミン酸受容体に関連した多数の製品をご用意しています。