Merck
SML0418
Sigma-Aldrich
ML-161
≥98% (HPLC)
別名:
2-Bromo-N-[3-[(1-oxobutyl)amino]phenyl]-benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥14,540
25 MG
¥47,090
¥14,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥14,540
25 MG
¥47,090
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17BrN2O2
CAS番号:
分子量:
361.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥14,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC(=O)Nc1cccc(NC(=O)c2ccccc2Br)c1
InChI
1S/C17H17BrN2O2/c1-2-6-16(21)19-12-7-5-8-13(11-12)20-17(22)14-9-3-4-10-15(14)18/h3-5,7-11H,2,6H2,1H3,(H,19,21)(H,20,22)
InChI Key
DFOVLSMXPWPCFH-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
ML-161 is an antagonist of the protease-activated receptor 1 (PAR1), that inhibits thrombin and SFLLN-induced platelet activation.
ML-161 is an antagonist of the protease-activated receptor 1 (PAR1), that inhibits thrombin and SFLLN-induced platelet activation. ML-161 dose dependently inhibits SFLLN-induced expression of P-selectin with an IC50 of 0.26 μM.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0418-BULK:
SML0418-5MG:
SML0418-25MG:
SML0418-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)