SML0314
CGP77675
≥98% (HPLC)
別名:
1-(2-{4-[4-アミノ-5-(3-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン-7-イル]フェニル}エチル)ピペリジン-4-オール, 1-(4-(4-アミノ-5-(3-メトキシフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン-7-イル)フェネチル)ピペリジン-4-オール, CGP 77675, CGP-77675
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cccc(c1)-c2cn(-c3ccc(CCN4CCC(O)CC4)cc3)c5ncnc(N)c25
InChI
1S/C26H29N5O2/c1-33-22-4-2-3-19(15-22)23-16-31(26-24(23)25(27)28-17-29-26)20-7-5-18(6-8-20)9-12-30-13-10-21(32)11-14-30/h2-8,15-17,21,32H,9-14H2,1H3,(H2,27,28,29)
InChI Key
WUPXZZWTHIZICK-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0314-25MG:
SML0314-BULK:
SML0314-5MG:
SML0314-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Src is the original member of a group of non-receptor protein-tyrosine kinases termed the Src family kinases (SFKs). Learn about the SFKs that, in humans, consist of eight members, a small group of atypical members, and two related kinases.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology