スキップする
D8296
3-デアザアデノシン
別名:
4-アミノ-1-(β-D-リボフラノシル)-1H-イミダゾ(4,5)-ピリジン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥56,500
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥103,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H14N4O4
CAS番号:
分子量:
266.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Form:
powder
¥56,500
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nccc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H14N4O4/c12-10-7-5(1-2-13-10)15(4-14-7)11-9(18)8(17)6(3-16)19-11/h1-2,4,6,8-9,11,16-18H,3H2,(H2,12,13)/t6-,8-,9-,11-/m1/s1
InChI key
DBZQFUNLCALWDY-PNHWDRBUSA-N
Gene Information
Application
3-デアザアデノシンは、次のような用途におけるメチル化阻害剤として使用されています:
  • 大腸がん細胞におけるサイトカインシグナル伝達抑制因子2(SOCS2)発現に対するm6A修飾の効果の研究
  • ヒト肺上皮細胞株におけるインフルエンザAウイルス(IAV)タンパク質の発現に対するその効果の研究
  • BSC40細胞におけるSV40ウイルスの複製に対するその効果の評価
Biochem/physiol Actions
抗ウイルス活性を有しており、TNF処理した内皮細胞への白血球の接着に対する阻害剤として作用します。
3-デアザアデノシン(DZA)は、アデノシンのアナログであり、細胞内メチルトランスフェラーゼ活性の制御因子であるS-アデノシルホモシステイン(SAH)加水分解酵素の遮断薬として機能します。アテローム動脈硬化症や再狭窄に関与する因子の一部の阻害において観察されています。DZAは、リンパ球が介在する腫瘍細胞溶解、マクロファージによる食作用、マイクロフィラメントの崩壊、単球や好中球の遊走を阻害します。また、好塩基球によるヒスタミン放出、スーパーオキシドアニオン生成、マクロファージのリソソーム分泌も阻害します。DZAは、抗炎症性および抗ヒト免疫不全ウイルス(HIV)性を有し、インターロイキン-1β (IL-1β)や腫瘍壊死因子-α (TNF-α)などのサイトカインの発現ならびに核内因子-κB(NF-κB)の転写活性の阻害作用も持ちます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P0042SML2981SML1722
PP2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P0042
PP2
EN219 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2981
EN219
LUF5834 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1722
LUF5834
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D8296-10MG: + D8296-5MG-PW: + D8296-BULK: + D8296-10MG-PW: + D8296-5MG: + D8296-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)