安全性情報
SML0230
Sigma-Aldrich
GW-803430
≥98% (HPLC)
別名:
6-(4-chloro-phenyl)-3-[3-methoxy-4-(2-pyrrolidin-1-yl-ethoxy)-phenyl]-3H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one, GW-3430, GW-803430A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥10,710
¥10,710
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥10,710
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H24ClN3O3S
CAS番号:
分子量:
481.99
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
¥10,710
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: ≥4 mg/mL at warmed to 60 °C
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c2c(nc[n]([c]2=O)c4cc(c(cc4)OCCN5CCCC5)OC)cc1c3ccc(cc3)Cl
InChI
1S/C25H24ClN3O3S/c1-31-22-14-19(8-9-21(22)32-13-12-28-10-2-3-11-28)29-16-27-20-15-23(33-24(20)25(29)30)17-4-6-18(26)7-5-17/h4-9,14-16H,2-3,10-13H2,1H3
InChI Key
MWULMTACIBZPGN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
GW-803430 may be used in MCHR1-mediated cell signaling studies.
生物化学的/生理学的作用
GW-803430 antagonizes central MCHR1 and produces anxiolytic, anti-depressant and anti-obesity effects in rats and mice.[1] It also controls the alcohol-seeking behavior in rats and is a promising treatment for alcohol use-related disorders.[2]
GW-803430 is a centraly active and selective melanin-concentrating hormone receptor (MCHR) 1 antagonist
特徴および利点
This compound is featured on the Melanin-Concentrating Hormone Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0230-VAR:
SML0230-5MG:
SML0230-25MG:
SML0230-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andrea Cippitelli et al.
Psychopharmacology, 211(4), 367-375 (2010-07-16)
Melanin-concentrating hormone (MCH) is involved in regulation of appetitive behaviors as well as emotional reactivity and reward, behavioral domains relevant to alcohol addiction. We evaluated the effects of the non-peptide MCH1 receptor antagonist, GW803430 [6-(4-chloro-phenyl)-3-[3-methoxy-4-(2-pyrrolidin-1-yl-ethoxy)-phenyl]-3H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one; 3-30 mg/kg, i.p.] on alcohol-related
Donald R Gehlert et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 329(2), 429-438 (2009-02-03)
The mammalian neuropeptide, melanin-concentrating hormone, interacts with two G protein-coupled receptors, melanin-concentrating hormone receptor (MCHR) 1 and MCHR2; however, only MCHR1 is expressed in rats and mice. In the present study, we evaluated MCHR1 antagonism in preclinical models believed to