アッセイ
94.0% (HPLC)
フォーム
powder
組成
Dye content, 95%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL, clear
λmax
456 nm
&ε; (減衰係数)
50000 at 260 nm in methanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl[H].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1
InChI
1S/C13H11N3.ClH/c14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;/h1-7H,14-15H2;1H
InChI Key
PBBGTVBGXBUVLT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
131105-5G:
131105-25G:
131105-BULK:
131105-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック