Merck
SML0081
Sigma-Aldrich
Zacopride 塩酸塩 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
4-アミノ-N-1-アザビシクロ[2.2.2]オクタ-3-イル-5-クロロ-2-メトキシベンズアミド 塩酸塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥18,020
50 MG
¥75,310
¥18,020
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥18,020
50 MG
¥75,310
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20ClN3O2 · HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
346.25 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥18,020
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to tan
溶解性
H2O: ≥10 mg/mL
オーガナイザー
Wyeth
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NC2CN3CC[C@H]2CC3
InChI
1S/C15H20ClN3O2.ClH.H2O/c1-21-14-7-12(17)11(16)6-10(14)15(20)18-13-8-19-4-2-9(13)3-5-19;;/h6-7,9,13H,2-5,8,17H2,1H3,(H,18,20);1H;1H2
InChI Key
NPXXKMBXEODDAF-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
ザコプリドは5-HT3受容体のアンタゴニストであり、5-HT4受容体にアゴニスト様の活性を示します。
ザコプリドは、セロトニン5-HT3受容体に対しnM以下の濃度で作用するアンタゴニストであり、5-HT4受容体に対してはアゴニスト様の活性を示します。動物モデルで強力な抗不安効果を発揮するほか、強力な制吐作用があることも確認されており、副腎の5-HT4受容体活性化を通じてアルドステロン量を増加させることも報告されています。
特徴および利点
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0081-IP:
SML0081-50MG:
SML0081-10MG:
SML0081-VAR:
SML0081-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)