Merck
SML0077
Sigma-Aldrich
VU591
≥98% (HPLC)
別名:
2,2'-(オキシジメタンジイル)ビス(5-ニトロ-1H-ベンゾイミダゾール), 2,2'-(オキシジメタンジイル)ビス(6-ニトロ-1H-ベンゾイミダゾール), 5-ニトロ-2-{[(6-ニトロ-1H-ベンゾイミダゾール-2-イル)メトキシ]メチル}-1H-ベンゾイミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,730
25 MG
¥48,110
¥15,730
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,730
25 MG
¥48,110
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12N6O5
CAS番号:
分子量:
368.30
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥15,730
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to tan
溶解性
DMSO: ≥12 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc2nc(COCc3nc4ccc(cc4[nH]3)[N+]([O-])=O)[nH]c2c1
InChI
1S/C16H12N6O5/c23-21(24)9-1-3-11-13(5-9)19-15(17-11)7-27-8-16-18-12-4-2-10(22(25)26)6-14(12)20-16/h1-6H,7-8H2,(H,17,19)(H,18,20)
InChI Key
ZQPXNYLXYNRFNP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... KCNJ1(3758)
アプリケーション
VU591 may be used in cell signaling studies.
生物化学的/生理学的作用
ROMK(Kir 1.1)インヒビター
VU591は内向き整流カリウムチャネル(KCNJ1またはROMK)の選択的阻害薬(IC50 = 240 nM)で、VU590と密接な類縁関係を持っています。VU591はVU590と異なりKir7.1を阻害しません。この化合物はKir6.2/SUR1に僅かな作用をもち、10 uMで17%阻害します。
特徴および利点
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0077-VAR:
SML0077-BULK:
SML0077-25MG:
SML0077-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jiun-Lin Horng et al.
Scientific reports, 7(1), 16215-16215 (2017-11-28)
Molecular mechanisms of Na
Guglielmo Schiano et al.
Scientific reports, 9(1), 19517-19517 (2019-12-22)
Uromodulin, the most abundant protein in normal urine, is produced by cells lining the thick ascending limb (TAL) of the loop of Henle. Uromodulin regulates the activity of the potassium channel ROMK in TAL cells. Common variants in KCNJ1, the
資料
We offer many products related to potassium channels for your research needs.