アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +50 to +60° (c=1, MeOH)
色
white to tan
溶解性
DMSO: ≥35 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]([C@@H](O)c1ccc(O)cc1)N2CCC(O)(CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H25NO3/c1-15(19(23)16-7-9-18(22)10-8-16)21-13-11-20(24,12-14-21)17-5-3-2-4-6-17/h2-10,15,19,22-24H,11-14H2,1H3/t15-,19+/m0/s1
InChI Key
QEMSVZNTSXPFJA-HNAYVOBHSA-N
遺伝子情報
human ... GRIN1(2902) , GRIN2B(2904)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0053-25MG:
SML0053-5MG:
SML0053-BULK:
SML0053-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究