Merck
SMB01051
Sigma-Aldrich
Methyl jasminoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥32,190
¥32,190
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥32,190
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H32O13
CAS番号:
分子量:
564.54
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.25
¥32,190
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
plant
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
分子量
564.54
溶解性
water: soluble
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@H](\C\2=C/COC(=O)\C=C/c3ccccc3)CC(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C27H32O13/c1-35-21(30)12-17-16(10-11-37-20(29)9-8-15-6-4-3-5-7-15)26(38-14-18(17)25(34)36-2)40-27-24(33)23(32)22(31)19(13-28)39-27/h3-10,14,17,19,22-24,26-28,31-33H,11-13H2,1-2H3/b9-8-,16-10+/t17-,19+,22+,23-,24+,26-,27-/m0/s1
InChI Key
QBKMGAJNGCTGFA-OYDMIUNFSA-N
詳細
Methyl jasminoside is a secoiridoid glucoside commonly found in plants from Oleaceace family (Jasminum amplexicaule and Jasminum odoratissimum).
アプリケーション
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical and biochemical research.
特徴および利点
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01051-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)