Merck
SMB00555
Sigma-Aldrich
Leucoside
≥90% (LC/MS-UV)
別名:
Kaempferol 3-sambubioside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥59,900
¥59,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥59,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H28O15
CAS番号:
分子量:
580.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥59,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥90% (LC/MS-UV)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=CC(O)=C(C(C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C(C4=CC=C(O)C=C4)O5)=O)C5=C1
InChI
1S/C26H28O15/c27-7-15-18(33)20(35)24(41-25-21(36)17(32)13(31)8-37-25)26(39-15)40-23-19(34)16-12(30)5-11(29)6-14(16)38-22(23)9-1-3-10(28)4-2-9/h1-6,13,15,17-18,20-21,24-33,35-36H,7-8H2/t13-,15-,17+,18-,20+,21-,24-,25+,26+/m1/s1
InChI Key
RXAXTTGJEMODPY-CJNLAGEVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)