安全性情報
SMB00523
Sigma-Aldrich
2-Phenylethyl β-D-glucopyranoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
別名:
Phenylethyl 2-Glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥40,800
¥40,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥40,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20O6
CAS番号:
分子量:
284.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥40,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]([C@H](OCCC1=CC=CC=C1)O[C@@H]2CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C14H20O6/c15-8-10-11(16)12(17)13(18)14(20-10)19-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-18H,6-8H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI Key
MLRIJUWUQTVDQE-RKQHYHRCSA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00523-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)