アッセイ
≥98%
フォーム
powder
色
white
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
enzyme | interferes
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C26H31Cl2N5O3/c1-19(2)31-9-11-32(12-10-31)21-4-6-22(7-5-21)34-14-23-15-35-26(36-23,16-33-18-29-17-30-33)24-8-3-20(27)13-25(24)28/h3-8,13,17-19,23H,9-12,14-16H2,1-2H3/t23-,26-/m0/s1
InChI Key
BLSQLHNBWJLIBQ-OZXSUGGESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
保管および安定性
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00286-2MG-PW:
SMB00286-BULK:
SMB00286-2MG:
SMB00286-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック