Merck
SMB00273
Sigma-Aldrich
Rubranoside A
≥90% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥72,770
¥72,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥72,770
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H34O10
CAS番号:
分子量:
494.53
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥72,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H](CCCCc2ccc(O)c(O)c2)CCc3ccc(O)c(O)c3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C25H34O10/c26-13-21-22(31)23(32)24(33)25(35-21)34-16(8-5-15-7-10-18(28)20(30)12-15)4-2-1-3-14-6-9-17(27)19(29)11-14/h6-7,9-12,16,21-33H,1-5,8,13H2/t16-,21-,22-,23+,24-,25-/m1/s1
InChI Key
LSEDQFLRUJOXDX-SBOHWPTNSA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)