アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C=CC([C@@H]2[C@@]3(C)CC[C@]([H])([C@]4(C=O)[C@](O)(CC5)C[C@@H](O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O)CC4)[C@]5([H])[C@@]3(O)CC2)=CO1
InChI
1S/C30H42O11/c1-27-8-5-19-20(30(27,38)11-7-18(27)16-2-3-22(33)39-14-16)6-10-29(37)12-17(4-9-28(19,29)15-32)40-26-25(36)24(35)23(34)21(13-31)41-26/h2-3,14-15,17-21,23-26,31,34-38H,4-13H2,1H3/t17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-,25+,26+,27+,28-,29-,30-/m0/s1
InChI Key
AXUYMUBJXHVZEL-DBOUUHTQSA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3