Merck
SH2831
Sigma-Aldrich
MISSION® shRNAヒト遺伝子ファミリーセット、レンチウイルス粒子
T-Cell Activation
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
お問い合わせ
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
お問い合わせ
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
製品種目
MISSION®
保管温度
−70°C
詳細
レンチウイルス粒子(抜き取り試験でプレート力価測定)は、簡単に識別できるようにバーコードがついた96ウェルプレートで販売されています。必要以上の凍結/融解をしないように、そしてウイルス粒子の機能を最大にするために、4×50 μLの小分け包装で供給されます。各遺伝子ファミリーセットの力価は抜き取り試験(クローンの10%)により確認されています。完全に力価確認されたセットもご購入いただけます。詳しくは[email protected]までお問い合わせください。遺伝子ファミリーセットと一緒に、RefSeq、遺伝子の解説、遺伝子シンボル、クローンID、ヘアピン配列、遺伝子座同士のつながり、およびプレートマップポジションを収録したCDが付いてきます。
その他情報
TRCライブラリーは常にアップデートされているため、ご購入の時点での正確な遺伝子およびクローンの数は多少変更されている場合があります。
各MISSION shRNAクローンは、レンチウイルスプラスミドベクターpLKO.1-Puroのコンストラクト後に、大腸菌を形質転換しています。pLKO.1-Puroベクターには、細菌用抗生物質(アンピシリン)耐性遺伝子と哺乳動物用抗生物質(ピューロマイシン)耐性遺伝子が組み込まれており、細菌細胞株、哺乳類細胞株のどちらにも利用できます。各クローンセットは、独自のアルゴリズムを用いて各ターゲット遺伝子に対してデザインされた平均3~5のコンストラクトが含まれています。したがって、各遺伝子セットのうち少なくとも1クローンは70%以上のノックダウンレベルを示すため、これらのクローンセットを使用することにより、幅広いノックダウン効率が予測されます。これにより、遺伝子機能の消失の影響について幅広いノックダウン効率で検討できます。各shRNAコンストラクトはクローニングされており、ターゲット遺伝子に確実にマッチするよう配列が確認されております。
販売されているその他の遺伝子ファミリーセットの詳細なリストは、遺伝子ファミリーセットのウェブサイトをご覧ください。
遺伝子数:240、クローン数:1265
法的情報
本製品の使用にはライセンス契約が1つ以上必要となります。詳細はhttp://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧ください。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maria-Cristina Seminario et al.
Immunological reviews, 221, 90-106 (2008-02-16)
Although dynamic imaging technologies have provided important insights into the underlying processes responsible for T-cell activation, the processes that link antigen recognition to downstream signaling remain poorly defined. Converging lines of inquiry indicate that T-cell receptor (TCR) microclusters are the
Jonghwa Won et al.
International reviews of immunology, 27(1-2), 19-41 (2008-02-27)
Recent advances in our understanding of the mechanisms of T-cell activation, migration to inflammatory sites, and pathologic disease processes triggered the development of a wide variety of T-cell-targeted signaling inhibitors, which have different targets and modes of action. Depending on
Joshua P Klopper et al.
Molecular cancer, 8, 16-16 (2009-03-10)
Metastatic melanoma has a high mortality rate and suboptimal therapeutic options. Molecular targeting may be beneficial using the rexinoid LGD1069, a retinoid x receptor selective agonist, and thiazolidinediones (TZD), PPARgamma selective ligands, as novel treatments. Mouse xenograft models with human
Courtney G Woods et al.
Toxicology and applied pharmacology, 238(1), 27-36 (2009-04-21)
Hypochlorous acid (HOCl) is potentially an important source of cellular oxidative stress. Human HOCl exposure can occur from chlorine gas inhalation or from endogenous sources of HOCl, such as respiratory burst by phagocytes. Transcription factor Nrf2 is a key regulator