安全性情報
SCP0240
Sigma-Aldrich
ソマトスタチン28 1-12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C49H81N17O19S1
分子量:
1244.33
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
製品SCP0240は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥85%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Ser-Ala-Asn-Ser-Asn-Pro-Ala-Met-Ala-Pro-Arg-Glu
アプリケーション
Somatostatin 28 1-12 (SS28(1-12)) is a somatostatin fragment that is monitored in brain tissue to track processing of somatostatin. SS28(1-12) may be used as an immunogen to generate SS28(1-12) antibodies.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCP0240-1MG:
SCP0240-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)