安全性情報
SCP0129
Sigma-Aldrich
D-Val-Gly-Arg-pNA
≥95% (HPLC), lyophilized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H30N8O5
分子量:
450.49
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
製品SCP0129は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
D-Val-Gly-Arg-pNA,
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥70%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Val-Gly-Arg-pNA
アプリケーション
Val-Gly-Arg-pNA may be used as a chromogenic substrate of multicatalytic proteinase and peptidases and tissue plasminogen activator.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SCP0129-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)