スキップする
L3045
β-ラクタマーゼ 蛍光菌Pseudomonas fluorescens由来
lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 units
カートの在庫状況を確認する
¥76,500
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
MDL number:
Recombinant:
expressed in E. coli
¥76,500
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
lyophilized powder
enzyme activity
7.5-15 units/mg solid
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Physical form
凍結乾燥粉末(リン酸カリウムおよび炭酸水素ナトリウム含有)
Other Notes
1unitは、pH 7.0、25°C、1分間に、1.0 μmolのベンジルペニシリンを加水分解する酵素量です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
G6637L792090678
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
powder
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
enzyme activity
7.5-15 units/mg solid
enzyme activity
-
enzyme activity
-
enzyme activity
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
L3045-BULK: + L3045-5UN: + L3045-VAR: + L3045-5UN-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)