安全性情報
SCP0022
Sigma-Aldrich
ANP [Des18-22] 4-23アミド ラット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C64H107N25O19S2
分子量:
1594.82
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
製品SCP0022は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥70%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Ser-Ser-Cys-Phe-Gly-Gly-Arg-Ile-Asp-Arg-Ile-Gly-Ala-Cys-NH2
アプリケーション
Atrial natriuretic peptide (ANP) is a 28 amino acid polypeptide vasodilator involved in water, sodium, potassium homeostasis. ANP mediates its actions via three receptor types: two guanylyl cyclase receptors know as NPR1 and NPR2 and a natriuretic peptide clearance receptor (NPR3/NPRC). ANP (4-23) is a selective agonist of natriuretic peptide receptor subtype NPR-C.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCP0022-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)