powder
光学活性
[α]23/D −10.5°, c = 0.5 in H2O(lit.)
色
white to beige
mp
148-152 °C (lit.)
溶解性
0.1 M HCl: soluble
SMILES記法
CC(C)NC[C@H](O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/t12-/m0/s1
InChI Key
METKIMKYRPQLGS-LBPRGKRZSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB1(153)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A143-100MG:
A143-VAR:
A143-25MG:
A143-10MG:
A143-BULK:
試験成績書(COA)