安全性情報
SCP0014
Sigma-Aldrich
[D-Phe7]-MSH α
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C77H109N21O19S1
分子量:
1664.88
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.32
製品SCP0014は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥75%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH2
アプリケーション
α-melanocyte-stimulating hormone (MSH-α) is a neuroimmunomodulatory anti-inflammatory peptide with anti-microbial properties. Labelled and unlabelled D-Arg analogues such as [Nle4,DPhe7]-Biotinyl-α MSH and [D-Phe7]-MSH-α are used as α-MSH antagonists.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCP0014-5MG:
SCP0014-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)