安全性情報
SBP3135
Sigma-Aldrich
TLR2 Blocking Peptide for PRS3135
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.05 MG
¥17,330
¥17,330
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
0.05 MG
¥17,330
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥17,330
Check Cart for Availability
由来生物
synthetic
フォーム
liquid
交差性
human, mouse
濃度
200 μg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
免疫原
15 amino acids near the amino terminus of human TLR2.
アプリケーション
免疫ブロット用のブロッキングペプチドとして使用
関連事項
This peptide blocks the action of antibody PRS3135.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SBP3135-0.05MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)