Merck
SAB5702211
Sigma-Aldrich
Anti-Progesterone Receptor Antibody, clone 4Y4H5, Rabbit Monoclonal
別名:
NR3C3,PR,PGR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
4Y4H5, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
120 kDa
交差性
human
濃度
1.00 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
AAAGGVALVPKEDSRFSAPRVALVEQDAPMAPGRSPLATTVMDFIHVPILPLNHALLAARTRQLLEDESYD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PGR(5241)
詳細
This gene encodes a member of the steroid receptor superfamily. The encoded protein mediates the physiological effects of progesterone, which plays a central role in reproductive events associated with the establishment and maintenance of pregnancy. This gene uses two distinct promotors and translation start sites in the first exon to produce several transcript variants, both protein coding and non-protein coding. Two of the isoforms (A and B) are identical except for an additional 165 amino acids found in the N-terminus of isoform B and mediate their own response genes and physiologic effects with little overlap. [provided by RefSeq, Sep 2015]
免疫原
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 260-330 of human Progesterone Receptor (NP_000917.3).
アプリケーション
WB, IHC
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)