安全性情報
SAB5701860
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Src-Y419 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥76,600
¥76,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥76,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥76,600
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
human, mouse
濃度
0.19 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr419)
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
詳細
This gene is highly similar to the v-src gene of Rous sarcoma virus. This proto-oncogene may play a role in the regulation of embryonic development and cell growth. The protein encoded by this gene is a tyrosine-protein kinase whose activity can be inhibited by phosphorylation by c-SRC kinase. Mutations in this gene could be involved in the malignant progression of colon cancer. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y419 of human Phospho-Src-Y419
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701860-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)