安全性情報
SAB5700653
Sigma-Aldrich
Anti-CD34 antibody produced in rabbit
別名:
CD34, CD34 molecule, GIG3, MORT1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥64,700
¥64,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥64,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥64,700
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
35
40
交差性
rat, human
濃度
4.09 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD34(947)
詳細
The protein encoded by this gene may play a role in the attachment of stem cells to the bone marrow extracellular matrix or to stromal cells. This single-pass membrane protein is highly glycosylated and phosphorylated by protein kinase C. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 32-290 of human CD34 (NP_001020280.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700653-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)