安全性情報
SAB5701788
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-eIF2α-S51 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥60,400
¥60,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥60,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,400
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
human, mouse, rat
濃度
1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer51)
遺伝子情報
human ... EIF2S1(1965)
詳細
The translation initiation factor EIF2 catalyzes the first regulated step of protein synthesis initiation, promoting the binding of the initiator tRNA to 40S ribosomal subunits. Binding occurs as a ternary complex of methionyl-tRNA, EIF2, and GTP. EIF2 is composed of 3 nonidentical subunits, the 36-kD EIF2-alpha subunit (EIF2S1), the 38-kD EIF2-beta subunit (EIF2S2; MIM 603908), and the 52-kD EIF2-gamma subunit (EIF2S3; MIM 300161). The rate of formation of the ternary complex is modulated by the phosphorylation state of EIF2-alpha (Ernst et al., 1987 [PubMed 2948954]).[supplied by OMIM, Feb 2010]
免疫原
A synthesized peptide derived from human Phospho-EIF2S1 (S51).
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701788-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)