安全性情報
MABT217
Sigma-Aldrich
Anti-Calreticulin Antibody, clone 16B11.1
clone 16B11.1, from mouse
別名:
Calreticulin, CRP55, Calregulin, Endoplasmic reticulum resident protein 60, ERp60, HACBP, grp60
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
16B11.1, monoclonal
交差性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CALR(811)
詳細
カルレティキュリンは、小胞体における折りたたみ、オリゴマーの組立て、および品質管理を促進するCa+結合性分子シャペロンです。カルレティキュリンは非常に汎用性の高いレクチン様シャペロンであり、イオンチャネル、表面受容体、インテグリン、輸送体など各種分子の合成に関与しています。カルレティキュリンは、小胞体内のIP3感受性Ca2+プールのCa2+緩衝能の最高45%を提供しています。またカルレティキュリンは、細胞接着、インテグリン依存性Ca2+シグナル伝達、ステロイド感受性遺伝子発現でも機能しています。
免疫原
ヒトカルレティキュリンに相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質
アプリケーション
この抗カルレティキュリン抗体クローン16B11.1は、カルレティキュリンの検出において、ウェスタンブロッティング、ICC、フローサイトメトリーでの使用が検証されています。
免疫組織染色: 希釈倍率1:300~1:1,000で使用、ヒト大腸がんおよびヒト扁桃組織からカルレティキュリンを検出できます。
フローサイトメトリー: 希釈倍率1:500で使用、血清除去処理していないHeLa細胞でカルレティキュリンを検出できます。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
分子接着(CAM)
品質
HeLa細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのHeLa細胞ライセートでカルレティキュリンを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約48 kDa
関連事項
先発品:MABT145
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、0.1 M1 Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HeLa細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT217:
試験成績書(COA)