安全性情報
SAB5701785
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-ATR-S428 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥60,400
¥60,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥60,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,400
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
交差性
human
濃度
0.4 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer428)
遺伝子情報
human ... ATR(545)
詳細
The protein encoded by this gene belongs the PI3/PI4-kinase family, and is most closely related to ATM, a protein kinase encoded by the gene mutated in ataxia telangiectasia. This protein and ATM share similarity with Schizosaccharomyces pombe rad3, a cell cycle checkpoint gene required for cell cycle arrest and DNA damage repair in response to DNA damage. This kinase has been shown to phosphorylate checkpoint kinase CHK1, checkpoint proteins RAD17, and RAD9, as well as tumor suppressor protein BRCA1. Mutations of this gene are associated with Seckel syndrome. An alternatively spliced transcript variant of this gene has been reported, however, its full length nature is not known. Transcript variants utilizing alternative polyA sites exist.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around S428 of human ATR (NP_001175.2).
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701785-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)