SAB4300596
Anti-CDK6 (Ab-24) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-MGC59692 antibody produced in rabbit, Anti-PLSTIRE antibody produced in rabbit, Anti-STQTL11 antibody produced in rabbit, Anti-cyclin-dependent kinase 6 antibody produced in rabbit
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~36 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(G-A-Y-G-K)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDK6(1021)
免疫原
アプリケーション
Immunohistochemistry (1 paper)
特徴および利点
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300596-100UG:
試験成績書(COA)