Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
SAB5701363
Sigma-Aldrich
Anti-AIF1/IBA1 antibody produced in rabbit
別名:
IBA1 Detection Antibody, Rabbit Anti-AIF1/IBA1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,200
¥66,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥66,200
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
human, mouse, rat
濃度
0.7 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... AIF1(11629)
免疫原
A synthesized peptide derived from Mouse AIF1/AIF1/IBA1
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701363-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)