Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5700783
Sigma-Aldrich
Anti-DRP1 antibody produced in rabbit
別名:
DLP1, DNM1L, DRP1, DVLP, DYMPLE, EMPF, EMPF1, HDYNIV
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥64,700
¥64,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥64,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥64,700
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
60
78
79
80
81
82
83
交差性
mouse, rat, human
濃度
2.07 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DNM1L(10059)
詳細
This gene encodes a member of the dynamin superfamily of GTPases. The encoded protein mediates mitochondrial and peroxisomal division, and is involved in developmentally regulated apoptosis and programmed necrosis. Dysfunction of this gene is implicated in several neurological disorders, including Alzheimer′s disease. Mutations in this gene are associated with the autosomal dominant disorder, encephalopathy, lethal, due to defective mitochondrial and peroxisomal fission (EMPF). Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 411-710 of human DRP1 (NP_036193.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700783-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)