M6319
Anti-Mitofusin-2 (N-Terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Mitofusin 2 Antibody, Mitofusin 2 Antibody - Anti-Mitofusin-2 (N-Terminal) antibody produced in rabbit, Anti-CMT2A, Anti-CMT2A2, Anti-CPRP1, Anti-KIAA0214, Anti-MARF, Anti-Mfn2
サイズを選択してください
¥93,300
サイズを選択してください
About This Item
¥93,300
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~86 kDa
交差性
mouse, human, rat
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HeLa human epitheloid carcinoma cell lysate
indirect immunofluorescence: 20-30 μg/mL using differentiated mouse C2 cells
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using extracts of rat or mouse brain mitochondria
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MFN2(9927)
mouse ... Mfn2(170731)
rat ... Mfn2(64476)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
By immunoblotting, a working antibody concentration of 0.5-1 mg/mL is recommended using an extracts of rat and mouse brain mitochondria and a chemiluminescent detection reagent.
By indirect immunofluorescence, a working antibody concentration of 20-30 mg/mL is recommended using differentiated mouse C2 cells.
5-10 mg of the antibody immunoprecipitates mitofusin 2 from HeLa human epithelioid carcinoma cell lysate.
Western Blotting (1 paper)
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
M6319-200UL:
IXO13008:
M6319-VAR:
M6319-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)