安全性情報
SAB5700645
Sigma-Aldrich
Anti-ZO-1 antibody produced in rabbit
別名:
TJP1, ZO-1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥64,700
¥64,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥64,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥64,700
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
186
195
交差性
mouse, rat, human
濃度
3.49 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TJP1(7082)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a protein located on a cytoplasmic membrane surface of intercellular tight junctions. The encoded protein may be involved in signal transduction at cell-cell junctions. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1600-1700 of human ZO-1 (NP_003248.3).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700645-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)