安全性情報
MABT11
Sigma-Aldrich
抗ZO-1抗体、クローンR40.76
clone R40.76, from rat
別名:
tight junction protein 1, zonula occludens 1 protein, Zona occludens protein 1, Zonula occludens protein 1, zona occludens 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
R40.76, monoclonal
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Tjp1(21872)
詳細
タイトジャンクションは、上皮細胞と内皮細胞の原形質膜ドメイン間の細胞間境界を形成するタンパク質の複合体です。 タイトジャンクション関連タンパク質の多くは、膜関連グアニル酸キナーゼ(MAGUK)ファミリーのメンバーであり、オクルディンおよびゾナオクルディンファミリーメンバーのZO-1、ZO-2およびZO-3を含みます。 これらのタンパク質は、構造的役割とシグナル伝達の役割の両方を有すると考えられ、3つのタンパク質間相互作用モジュール、すなわちPDZドメイン、SH3ドメインおよびグアニル酸キナーゼ(GuK)ドメインという特徴によって規定されます。ZO-1は、ZO-2またはZO-3のいずれかと複合体を形成します。さらに、これらのタンパク質は、タイトジャンクションにおいてクローディン、オクルディンおよびF-アクチンとも結合でき、アクチン細胞骨格とタイトジャンクション間の結合を形成します。ZO-1発現は、多くの乳癌株において有意に減少します。ZO-2およびZO-3は、上皮タイトジャンクションで遍在的に発現します。また、心筋細胞の細胞結合部でも発現するZO-1とは異なり、ZO-2は非上皮組織では発現しません。
特異性
この抗体はZO-1を認識します。
免疫原
エピトープ:不明
マウスZO-1に相当する精製タンパク質。
アプリケーション
ZO-1のレベルを検出する抗ZO-1抗体、クローンR40.76は、WB、IP、IHでの使用が文献発表され、検証されています。
免疫蛍光染色: 独立したラボが前回のロットをIFで使用しました(D′Angelo Siliciano, 1988)。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
ECMタンパク質
品質
マウス脳ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのマウス脳ライセートでZO-1を検出できます。
ターゲットの説明
約220 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製ラットモノクローナルIgG2aκ抗体、0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4、150 mM塩化ナトリウム)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マウス脳ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT11:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zaifeng Yi et al.
Molecular medicine reports, 12(3), 3615-3620 (2015-06-06)
Adrenomedullin (AM) is a pivotal endogenous vasoactive peptide, which can maintain epithelial barrier function in inflammatory bowel disease. Myosin light chain kinase (MLCK)‑dependent phosphorylated myosin light chain kinase (p‑MLC) is a key regulator of intestinal barrier function. The aim of
László Homolya et al.
PloS one, 9(3), e91921-e91921 (2014-03-20)
Polarization of hepatocytes is manifested by bile canalicular network formation and activation of LKB1 and AMPK, which control cellular energy metabolism. The bile acid, taurocholate, also regulates development of the canalicular network through activation of AMPK. In the present study
Nermin M Kady et al.
Diabetes, 67(4), 769-781 (2018-01-25)
Tight junctions (TJs) involve close apposition of transmembrane proteins between cells. Although TJ proteins have been studied in detail, the role of lipids is largely unknown. We addressed the role of very long-chain (VLC ≥26) ceramides in TJs using diabetes-induced
Beatriz Fernández-Gil et al.
PloS one, 12(4), e0174474-e0174474 (2017-04-14)
Radiotherapy-induced gut toxicity is among the most prevalent dose-limiting toxicities following radiotherapy. Prevention of radiation enteropathy requires protection of the small intestine. However, despite the prevalence and burden of this pathology, there are currently no effective treatments for radiotherapy-induced gut
Sayaka Katsunuma et al.
The Journal of cell biology, 212(5), 561-575 (2016-03-02)
In the olfactory epithelium (OE), olfactory cells (OCs) and supporting cells (SCs), which express different cadherins, are arranged in a characteristic mosaic pattern in which OCs are enclosed by SCs. However, the mechanism underlying this cellular patterning is unclear. Here