Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5700225
Sigma-Aldrich
Anti-HELLS antibody produced in rabbit
別名:
HELLS, ICF4, LSH, Nbla10143, PASG, SMARCA6
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥48,530
¥48,530
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥48,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥48,530
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
14
36-39
81-97
交差性
rat, human, mouse
濃度
2.02 mg/ml
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HELLS(3070)
詳細
This gene encodes a lymphoid-specific helicase. Other helicases function in processes involving DNA strand separation, including replication, repair, recombination, and transcription. This protein is thought to be involved with cellular proliferation and may play a role in leukemogenesis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 719-838 of human HELLS (NP_060533.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700225-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)