安全性情報
SAB4300636
Sigma-Aldrich
抗FABP4抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗A-FABP抗体, 抗AFABP抗体, 抗ALBP抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥81,500
¥81,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥81,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~15 kDa
交差性
human, rat, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(T-S-T-R-V)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FABP4(2167)
詳細
The antibody detects endogenous level of total FABP4 protein.
免疫原
Peptide sequence around aa. 123-127 (T-S-T-R-V), according to the protein NP_001433.1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Lipid transport protein in adipocytes. Binds both long chain fatty acids and retinoic acid. Delivers long-chain fatty acids and retinoic acid to their cognate receptors in the nucleus
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300636-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)