安全性情報
SAB5600199
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgM antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM109, purified immunoglobulin
別名:
IGHM Mouse, Mouse Ig mu chain
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥76,100
1 MG
お問い合わせ
¥76,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥76,100
1 MG
お問い合わせ
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥76,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM109, monoclonal
recombinant monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
mouse
テクニック
ELISA: 0.005-0.2 μg/mL
immunofluorescence: 0.5-2 μg/mL
immunoprecipitation (IP): suitable (assay dependent concentration)
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
This antibody reacts to mouse IgM. No cross reactivity with mouse IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgE, human IgG, rat IgG, or goat IgG.
免疫原
Mouse IgM
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5600199-100UG:
SAB5600199-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)