Merck
HPA001758
Sigma-Aldrich
Anti-SOX9 Antibody
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
別名:
抗転写因子SOX-9抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IF
IHC
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
54
テクニック:
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
製品名
抗SOX9 ウサギ宿主抗体, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
recombinant expression
orthogonal RNAseq
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
SQRTHIKTEQLSPSHYSEQQQHSPQQIAYSPFNLPHYSPSYPPITRSQYDYTDHQNSSSYYSHAAGQGTGLYSTFTYMNPAQRPMYTPIADTSGVPSIPQTHSPQHWEQPVYTQLTR
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOX9(6662)
詳細
性決定領域Y-box 9(SOX9)遺伝子は、ヒト染色体17q24.3にマッピングされます。この遺伝子は主に成人組織で発現し、胎児の精巣や骨格組織でも発現します。高移動度群(HMG)DNA結合ドメインとC末端転写活性化ドメインの2つの機能ドメインで構成されています。
免疫原
転写因子SOX-9のPrEST(recombinant protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウサギで産生された抗SOX9抗体、Prestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトによって開発および検証されています。各抗体について、免疫組織染色検査によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。また、この抗体は免疫蛍光法およびウェスタンブロッティングを用いて試験されます。これらのプロトコルおよびPrestige抗体とHPAに関する他の有用な情報を見るには、sigma.com/prestigeにアクセスしてください
ウサギで産生された抗SOX9抗体は、免疫組織染色および免疫蛍光法で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
転写因子SOX9(性決定領域Yボックス9)は、精巣決定因子性決定領域Y(SRY)に関連付けられています。軟骨の分化と初期の精巣の発達において主要な役割を果たします。SOX9は軟骨形成の役割を果たしている可能性のあることが報告されています。ヒトのSOX9遺伝子が変異すると、弯曲肢骨異形成症、重度の低身長症候群、および常染色体XY性転換が引き起こされます。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige抗原コントロールは、対応するあらゆるPrestige抗体に対して利用可能で、リンケージセクションで見つかります。
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組み換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST84775
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ル, 0.02%アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA001758-25UL:
HPA001758-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qi Sun et al.
Oncotarget, 8(36), 60312-60323 (2017-09-28)
The aim of this study was to explore the mechanisms of Hyperbaric oxygen (HBO) protective on interleukin-1β (IL-1β) induced rat's mandibular condylar chondrocytes. Chondrocytes were exposure to Hyperbaric oxygen after induced inflammatory by IL-1β. After that, the expression of p-JNK
Loss of DNA-dependent dimerization of the transcription factor SOX9 as a cause for campomelic dysplasia
<BIG>Sock E, et al.</BIG>
Human Molecular Genetics, 12, 1439-1447 (2003)
Ya-Hui Chen et al.
PloS one, 10(8), e0134327-e0134327 (2015-08-27)
Whether hepatocytes can convert into biliary epithelial cells (BECs) during biliary injury is much debated. To test this concept, we traced the fate of genetically labeled [dipeptidyl peptidase IV (DPPIV)-positive] hepatocytes in hepatocyte transplantation model following acute hepato-biliary injury induced
V Lefebvre et al.
Molecular and cellular biology, 17(4), 2336-2346 (1997-04-01)
The identification of mutations in the SRY-related SOX9 gene in patients with campomelic dysplasia, a severe skeletal malformation syndrome, and the abundant expression of Sox9 in mouse chondroprogenitor cells and fully differentiated chondrocytes during embryonic development have suggested the hypothesis
Autosomal sex reversal and campomelic dysplasia are caused by mutations in and around the SRY-related gene SOX9
<BIG>Wagner T, et al.</BIG>
Cell, 79, 1111-1120 (1994)
資料
Mesenchymal stem cell markers and antibodies suitable for investigating targets in fibroblasts, chondrocytes, adipocytes, osteoblasts, and muscle cells.
線維芽細胞、軟骨細胞、脂肪細胞、骨芽細胞、および筋細胞のターゲットの研究に適した間葉系幹細胞マーカーおよび抗体。