安全性情報
SAB5600047
Sigma-Aldrich
抗-BRAF (V600E)抗体、ウサギモノクローナル
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM8, purified immunoglobulin
別名:
Anti-B-RAF1, Anti-B-raf, Anti-BRAF-1, Anti-BRAF1, Anti-NS7, Anti-RAFB1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥75,100
100 μG
¥147,000
¥75,100
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥75,100
100 μG
¥147,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥75,100
出荷可能日2025年4月28日詳細
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM8, monoclonal
recombinant monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 0.5-2 μg/mL
immunoblotting: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-5 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BRAF(673)
詳細
BRAF(B-Raf癌原遺伝子)は、B-Rafタンパク質をコードするセリンスレオニンキナーゼです。ヒト染色体7q34に位置します。
特異性
この抗体はBRAF V600E変異体と反応します。野生型BRAFとの交差反応性はありません。
免疫原
BRAF V600E変異体に対応するペプチド
生物化学的/生理学的作用
BRAF(B-Raf癌原遺伝子)は、直接細胞増殖のシグナル伝達に関与しています。皮膚黒色腫や甲状腺および大腸の細胞腫などさまざまな腫瘍において、マイトジェン活性化プロテインキナーゼ(MAPK)経路を開始させることで腫瘍増殖を誘導します。
特徴および利点
弊社の抗体は安心してお試しいただけます。お客様のアプリケーションで抗体が性能を発揮できなかった場合には、全額補償させていただくか、代わりの抗体をご提供いたします。詳細はこちら。
物理的形状
50%グリセロール、1% BSA、および0.09%アジ化ナトリウムを含有するリン酸緩衝食塩水。
免責事項
弊社のカタログまたはその他の製品添付文書に明記されていない限り、弊社の製品は研究専用であり、未承認の商業的用途、体外診断用、生体外・生体内の治療用、あらゆる種類の消費またはヒトや動物への適用を含めるがこれらには制限されないその他のいかなる目的にも使用されるものではありません。
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5600047-50UG:
SAB5600047-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The significance of BRAF V600E mutation status discordance between primary cutaneous melanoma and brain metastases: The implications for BRAF inhibitor therapy.
Hannan EJ, et al.
Medicine, 96(48), e8404-e8404 (2017)
Xuhong Wang et al.
Oncology letters, 18(1), 927-935 (2019-07-11)
Keratin 19 (KRT19) is a type I cytokeratin that serves an important role in multiple types of cancer; however, little is known regarding its role in thyroid cancer. Therefore, the aim of the current study was to investigate the role
Maria Russi et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 180, 106311-106311 (2022-10-24)
Two clinically approved anticancer drugs targeting BRAF in melanoma patients - dabrafenib (DAB) and vemurafenib (VEM) - have been successfully encapsulated into nanomicelles formed upon self-assembly of an amphiphilic dendrimer AD based on two C18 aliphatic chains and a G2
Daniel Delev et al.
Scientific reports, 10(1), 96-96 (2020-01-11)
Long-term epilepsy-associated tumors (LEATs) represent mostly benign brain tumors associated with drug-resistant epilepsy. The aim of the study was to investigate the specific transcriptional signatures of those tumors and characterize their underlying oncogenic drivers. A cluster analysis of 65 transcriptome
Clinical significance of BRAF non-V600E mutations on the therapeutic effects of anti-EGFR monoclonal antibody treatment in patients with pretreated metastatic colorectal cancer: the Biomarker Research for anti-EGFR monoclonal Antibodies by Comprehensive Cancer genomics (BREAC) study.
Shinozaki E, et al.
British Journal of Cancer, 117(10), 1450-1450 (2017)