安全性情報
SAB56000324
Sigma-Aldrich
Anti-Annexin A1 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM424, affinity purified immunoglobulin
別名:
Annexin A1, Calpactin II, Lipocortin I
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥68,000
¥68,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥68,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,000
Check Cart for Availability
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM424, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:100-1:2000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ANXA1(301)
特異性
This antibody reacts to human Annexin A1.
免疫原
A peptide corresponding to the N-terminus of human Annexin A1
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB56000324-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)