安全性情報
SAB5300145
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-APOB antibody produced in mouse
clone 6G6, ascites fluid
別名:
FLDB, LDLCQ4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥71,150
¥71,150
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥71,150
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,150
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6G6, monoclonal
分子量
516 kDa
交差性
human
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ApoB(338)
関連するカテゴリー
免疫原
Purified recombinant fragment of human ApoB expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against ApoB
物理的形状
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB5300145-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)