安全性情報
SAB5300091
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GYS1 antibody produced in mouse
clone 3A7, ascites fluid
別名:
GSY, GYS, GYS1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥83,700
¥83,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥83,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥83,700
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3A7, monoclonal
分子量
85 kDa
交差性
human
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
western blot: 1:500-1:2,000
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GYS1(2997)
関連するカテゴリー
免疫原
Purified recombinant fragment of human GYS1 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against GYS1
物理的形状
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB5300091-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)