安全性情報
SAB5201824
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ENaC alpha antibody produced in mouse
clone 14E10
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥56,950
¥56,950
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥56,950
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥56,950
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
14E10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
85kDa
交差性
mouse, rat
濃度
1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:100
western blot: 1:1000
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
免疫原
Synthetic peptide from the N-terminal of Rat ENaC alpha (aa. 46-68)
物理的形状
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
SAB5201824-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)