安全性情報
SAB5200069
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CASK antibody produced in mouse
clone S56A-50, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
別名:
Anti-CASK. S56A-50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S56A-50, monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
antigen predicted mol wt 100 kDa
化学種の反応性
Xenopus, mouse, rat, zebrafish, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Cask(29647)
特異性
Detects ~100 kDa.
免疫原
Fusion protein amino acids 318-415 of rat CASK/Lin2
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5200069-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)