Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5200045
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRPV3 antibody produced in mouse
clone S59-20, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
別名:
Anti-TrpV3, S15-39, Anti-VRL3, Anti-vanilloid receptor 2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥58,880
¥58,880
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥58,880
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥58,880
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S59-20, monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
antigen predicted mol wt 70 kDa
交差性
rat, mouse, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
特異性
Detects ~70 kDa.
免疫原
Synthetic peptide amino acids 458-474 (cytoplasmic C-terminus) of rat TrpV3 Accession Number NP_001020928)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5200045-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)