安全性情報
SAB5200003
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DLG4 antibody produced in mouse
clone 7E3, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
別名:
Anti-DLG4, Anti-PSD95, Anti-SAP90
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥58,880
¥58,880
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥58,880
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥58,880
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7E3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
antigen predicted mol wt 100 kDa
交差性
mouse, rat, bovine
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Dlg4(29495)
特異性
Detects a ~100 kDa protein corresponding to the molecular mass of PSD-95 on SDS PAGE immunoblots. Additional cross-reactive bands are detected at ~80 kDa and ~50 kDa in rat and mouse samples.
免疫原
Recombinant rat PSD-95, Native Sequence
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5200003-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)